2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitile
PC11108-5G PC11108-25G PC11108-100G
APOSPC11108-5GEA 23.4 EUR
APOSPC11108-5G APOSPC11108-25G APOSPC11108-100G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃N
MW: 250.0200 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659467
CAS nummer: 35764-15-9