4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1111-100G PC1111-25G PC1111-5G
APOSPC1111-100GEA 110 EUR
APOSPC1111-100G APOSPC1111-25G APOSPC1111-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₆BF₃O₂
Smeltpunt: 235…238 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151855
CAS nummer: 128796-39-4