2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid, Dihydroxy(2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic Acid (contains varying amounts of Anhydride)
PC11110-25G PC11110-100G
APOSPC11110-25GEA 134 EUR
APOSPC11110-25G APOSPC11110-100G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224.37
Smeltpunt: 101…103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00797335
CAS nummer: 182344-18-9