4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11111-25G PC11111-5G PC11111-1G
APOSPC11111-25GEA 269 EUR
APOSPC11111-25G APOSPC11111-5G APOSPC11111-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BClF₃O₂
Smeltpunt: 233…236 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094999
CAS nummer: 176976-42-4