4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11115-1G PC11115-250MG PC11115-5G
APOSPC11115-1GEA 74.6 EUR
APOSPC11115-1G APOSPC11115-250MG APOSPC11115-5G
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
Formule: C₁₀H₇BBrFO₂
Smeltpunt: 240…242 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039221
CAS nummer: 182344-25-8