3,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1112-1G PC1112-5G PC1112-25G
APOSPC1112-1GEA 36.6 EUR
APOSPC1112-1G APOSPC1112-5G APOSPC1112-25G
3,5-Difluorosalicylaldehyde 98%
3,5-Difluorosalicylaldehyde
Formule: C₇H₄F₂O₂
Smeltpunt: 87…91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039224
CAS nummer: 63954-77-8