3'-Fluorobiphenyl-4-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
PC11134-1G PC11134-5G PC11134-100MG
APOSPC11134-1GEA 132 EUR
APOSPC11134-1G APOSPC11134-5G APOSPC11134-100MG
3'-Fluorobiphenyl-4-carbaldehyde
3'-Fluorobiphenyl-4-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₉FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039225
CAS nummer: 400750-63-2