2-(4-Fluorophenyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11135-1G PC11135-250MG
APOSPC11135-1GEA 498 EUR
APOSPC11135-1G APOSPC11135-250MG
2-(4-Fluorophenyl)benzaldehyde
2-(4-Fluorophenyl)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₉FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631854
CAS nummer: 192863-46-0