4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(4-Fluorophenyl)benzaldehyde
PC11137-1G PC11137-250MG PC11137-5G
APOSPC11137-1GEA 95.1 EUR
APOSPC11137-1G APOSPC11137-250MG APOSPC11137-5G
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₉FO
MW: 200.212 g/mol
Kookpunt: 324 °C
Smeltpunt: 93…97 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631912
CAS nummer: 60992-98-5