3'-Fluorobiphenyl-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11139-1G PC11139-250MG
APOSPC11139-1GEA 129 EUR
APOSPC11139-1G APOSPC11139-250MG
3'-Fluorobiphenyl-2-carboxylic acid
3'-Fluorobiphenyl-2-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉FO₂
Smeltpunt: 96…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03426488
CAS nummer: 2094-03-3