4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4'-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid
PC11144-1G PC11144-5G
APOSPC11144-1GEA 128 EUR
APOSPC11144-1G APOSPC11144-5G
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 95%
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉FO₂
Smeltpunt: 235…240 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631909
CAS nummer: 5731-10-2