4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11174-1G PC11174-250MG
APOSPC11174-1GEA 32.2 EUR
APOSPC11174-1G APOSPC11174-250MG
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Formule: C₁₄H₉F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631879
CAS nummer: 343604-24-0