3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC11176-1G PC11176-5G
APOSPC11176-1GEA 132 EUR
APOSPC11176-1G APOSPC11176-5G
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₄H₉F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424645
CAS nummer: 100036-64-4