3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11178-1G PC11178-250MG PC11178-5G
APOSPC11178-1GEA 118 EUR
APOSPC11178-1G APOSPC11178-250MG APOSPC11178-5G
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424607
CAS nummer: 195457-70-6