2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1118-1G PC1118-25G PC1118-5G
APOSPC1118-1GEA 52.6 EUR
APOSPC1118-1G APOSPC1118-25G APOSPC1118-5G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆F₂O₃
Smeltpunt: 126…129 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116018
CAS nummer: 773873-26-0