4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4'-(Trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
PC11180-1G PC11180-5G
APOSPC11180-1GEA 76 EUR
APOSPC11180-1G APOSPC11180-5G
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid 98%
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉F₃O₂
Smeltpunt: 321…324 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424606
CAS nummer: 195457-71-7