3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11182-1G PC11182-5G
APOSPC11182-1GEA 268 EUR
APOSPC11182-1G APOSPC11182-5G
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid 96%
3'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424603
CAS nummer: 168619-05-4