4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11183-100MG PC11183-250MG
APOSPC11183-100MGEA 22 EUR
APOSPC11183-100MG APOSPC11183-250MG
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424604
CAS nummer: 199528-28-4