5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11193-1G PC11193-5G PC11193-10G
APOSPC11193-1GEA 709 EUR
APOSPC11193-1G APOSPC11193-5G APOSPC11193-10G
5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈FNO₄S
Smeltpunt: 270…272 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04037958
CAS nummer: 849035-87-6