1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11194-1G PC11194-5G PC11194-10G PC11194-250MG
APOSPC11194-1GEA 132 EUR
APOSPC11194-1G APOSPC11194-5G APOSPC11194-10G APOSPC11194-250MG
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formule: C₁₁H₁₅FN₂O₂S
Smeltpunt: 115…122 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03648602
CAS nummer: 845616-10-6