5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11199-1G PC11199-5G PC11199-100MG
APOSPC11199-1GEA 314 EUR
APOSPC11199-1G APOSPC11199-5G APOSPC11199-100MG
5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇FO₄S
Smeltpunt: 147…149 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037937
CAS nummer: 773873-55-5