1-Fluoropentane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1120-1G PC1120-25G PC1120-5G
APOSPC1120-1GEA 73 EUR
APOSPC1120-1G APOSPC1120-25G APOSPC1120-5G
1-Fluoropentane 97%
1-Fluoropentane
Formule: C₅H₁₁F
Kookpunt: 62…63 °C
Dichtheid: 0,789 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –23 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 592-50-7
EINECS: 209-761-5
UN: 1993
ADR: 3,II