4-{[2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)phenyl]amino}-4-oxobutanoic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC11200-10G PC11200-1G PC11200-5G
APOSPC11200-10GEA 672 EUR
APOSPC11200-10G APOSPC11200-1G APOSPC11200-5G
4-{[2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)phenyl]amino}-4-oxobutanoic acid 95+%
4-{[2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)phenyl]amino}-4-oxobutanoic acid
Formule: C₁₁H₁₂FNO₅S
MW: 289.28 g/mol
Smeltpunt: 176…178 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00203095
CAS nummer: 389609-83-0