[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11202-1G PC11202-5G
APOSPC11202-1GEA 81.8 EUR
APOSPC11202-1G APOSPC11202-5G
[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formule: C₇H₉FN₂O₂S
Smeltpunt: 134…136 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04037953
CAS nummer: 832714-48-4