2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11204-1G PC11204-5G PC11204-25G
APOSPC11204-1GEA 164 EUR
APOSPC11204-1G APOSPC11204-5G APOSPC11204-25G
2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Formule: C₁₆H₁₀F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037916
CAS nummer: 849021-37-0