4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11207-1G PC11207-5G PC11207-25G
APOSPC11207-1GEA 210 EUR
APOSPC11207-1G APOSPC11207-5G APOSPC11207-25G
4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene 95+%
4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene
Formule: C₈H₉FO₂S
Smeltpunt: 104…105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037935
CAS nummer: 828270-62-8