1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC11208-1G PC11208-5G PC11208-25G
APOSPC11208-1GEA 231 EUR
APOSPC11208-1G APOSPC11208-5G APOSPC11208-25G
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
Formule: C₈H₈FNO₄S
Smeltpunt: 150…151 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037941
CAS nummer: 849035-74-1