3-Bromo-5-fluorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1121-25G PC1121-5G PC1121-100G
APOSPC1121-25GEA 67.2 EUR
APOSPC1121-25G APOSPC1121-5G APOSPC1121-100G
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile 98%
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFN
Smeltpunt: 43…46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038227
CAS nummer: 179898-34-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III