1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11210-25G PC11210-100G PC11210-500G
APOSPC11210-25GEA 22 EUR
APOSPC11210-25G APOSPC11210-100G APOSPC11210-500G
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzene 99%
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
Formule: C₆H₂Cl₂FNO₂
Smeltpunt: 44 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00129963
CAS nummer: 3107-19-5