2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11216-100G PC11216-25G
APOSPC11216-100GEA 84.7 EUR
APOSPC11216-100G APOSPC11216-25G
2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid 99%
2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₂Cl₂FNO₄
MW: 254 g/mol
Smeltpunt: 190…194 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03427137
CAS nummer: 106809-14-7