2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11217-100G PC11217-10G PC11217-50G
APOSPC11217-100GEA 176 EUR
APOSPC11217-100G APOSPC11217-10G APOSPC11217-50G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂Cl₂FN
Smeltpunt: 44…47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840469
CAS nummer: 128593-93-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable