2,3-Difluoro-6-nitroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC11218-25G
PC11218-5G
APOSPC11218-25GEA
40.9
EUR
APOSPC11218-25G
APOSPC11218-5G
2,3-Difluoro-6-nitroanisole
2,3-Difluoro-6-nitroanisole
Formule:
C₇H₅F₂NO₃ Kookpunt: 78…79 °C/20mmHg Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03840468 CAS nummer: 66684-60-4 |