4,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC1122-1G PC1122-5G PC1122-250MG
APOSPC1122-1GEA 30.8 EUR
APOSPC1122-1G APOSPC1122-5G APOSPC1122-250MG
4,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
4,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆F₂O₂
Smeltpunt: 74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06246884
CAS nummer: 145742-34-3