Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11222-5G PC11222-25G
APOSPC11222-5GEA 61.4 EUR
APOSPC11222-5G APOSPC11222-25G
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate 98%
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃KO
Smeltpunt: 282…286 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115756
CAS nummer: 236388-46-8