Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11223-1G PC11223-5G
APOSPC11223-1GEA 110 EUR
APOSPC11223-1G APOSPC11223-5G
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate 98%
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃K
Smeltpunt: 90…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03790006
CAS nummer: 274257-34-0