Potassium-3-fluoro-4-methoxyphenyltrifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC11224-100G PC11224-25G PC11224-5G
APOSPC11224-100GEA 791 EUR
APOSPC11224-100G APOSPC11224-25G APOSPC11224-5G
Potassium-3-fluoro-4-methoxyphenyltrifluoroborate
Potassium-3-fluoro-4-methoxyphenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₆BF₄KO
Smeltpunt: 276…280 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115757
CAS nummer: 850623-62-0