Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Potassium trifluoro(2-nitrophenyl)borate, (2-Nitrophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11226-1G PC11226-5G PC11226-25G
APOSPC11226-1GEA 142 EUR
APOSPC11226-1G APOSPC11226-5G APOSPC11226-25G
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate
Formule: C₆H₄BF₃KNO₂
MW: 229.01 g/mol
Smeltpunt: 216…220 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115759
CAS nummer: 850623-64-2