Potassium-2-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC11227-1G PC11227-25G PC11227-5G
APOSPC11227-1GEA 139 EUR
APOSPC11227-1G APOSPC11227-25G APOSPC11227-5G
Potassium-2-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-2-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃KO₂S
Smeltpunt: 78…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115760
CAS nummer: 850623-65-3