Potassium(3-chlorophenyl)trifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC11229-1G PC11229-5G
APOSPC11229-1GEA 58.6 EUR
APOSPC11229-1G APOSPC11229-5G
Potassium(3-chlorophenyl)trifluoroborate
Potassium(3-chlorophenyl)trifluoroborate
Formule: C₆H₄BClF₃K
Smeltpunt: 76…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115754
CAS nummer: 411206-75-2