Potassium(3-chloro-4-fluorophenyl)trifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC11231-1G PC11231-5G PC11231-25G
APOSPC11231-1GEA 80.4 EUR
APOSPC11231-1G APOSPC11231-5G APOSPC11231-25G
Potassium(3-chloro-4-fluorophenyl)trifluoroborate
Potassium(3-chloro-4-fluorophenyl)trifluoroborate
Formule: C₆H₃BClF₄K
Smeltpunt: 234…244 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115752
CAS nummer: 850623-59-5