Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11234-1G PC11234-5G
APOSPC11234-1GEA 114 EUR
APOSPC11234-1G APOSPC11234-5G
Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Formule: C₁₂H₈BF₄K
Smeltpunt: 290…294 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08235035
CAS nummer: 850623-57-3