Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC11235-100G PC11235-25G PC11235-5G
APOSPC11235-100GEA 791 EUR
APOSPC11235-100G APOSPC11235-25G APOSPC11235-5G
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Formule: C₁₁H₉BF₃K
Smeltpunt: 204…208 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115748
CAS nummer: 850623-55-1