Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC11236-100G PC11236-25G PC11236-5G
APOSPC11236-100GEA 791 EUR
APOSPC11236-100G APOSPC11236-25G APOSPC11236-5G
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃KS
Smeltpunt: 70…78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115747
CAS nummer: 850623-48-2