Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Potassium (4-formylphenyl)trifluoroborate, Potassium trifluoro(4-formylphenyl)borate
PC11237-100G PC11237-25G
APOSPC11237-100GEA 558 EUR
APOSPC11237-100G APOSPC11237-25G
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₅BF₃KO
Smeltpunt: 282…288 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093980
CAS nummer: 374564-36-0