Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC11238-1G PC11238-5G
APOSPC11238-1GEA 41.9 EUR
APOSPC11238-1G APOSPC11238-5G
Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Formule: C₁₃H₁₁BF₃KO
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04115746
CAS nummer: 850623-47-1