Potassium (3-cyanophenyl)trifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC11239-25G
PC11239-5G
APOSPC11239-25GEA
141
EUR
APOSPC11239-25G
APOSPC11239-5G
Potassium (3-cyanophenyl)trifluoroborate
Potassium (3-cyanophenyl)trifluoroborate
Formule:
C₇H₄BF₃KN Smeltpunt: 196…200 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04115744 CAS nummer: 850623-46-0 |