4,5-Difluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC1124-10G PC1124-5G PC1124-1G
APOSPC1124-10GEA 217 EUR
APOSPC1124-10G APOSPC1124-5G APOSPC1124-1G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂NO
Smeltpunt: 97…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660346
CAS nummer: 425702-28-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III