Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Potassium trifluoro(3-methoxyphenyl)borate, (3-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11243-1G PC11243-250MG PC11243-5G
APOSPC11243-1GEA 58.6 EUR
APOSPC11243-1G APOSPC11243-250MG APOSPC11243-5G
Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate
Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate
Formule: C₇H₇BF₃KO
Smeltpunt: 164…168 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039954
CAS nummer: 438553-44-7