Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Potassium 4-carboxyphenyltrifluoroborate, Potassium (4-carboxyphenyl)trifluoroborate
PC11245-100G PC11245-25G PC11245-5G
APOSPC11245-100GEA 718 EUR
APOSPC11245-100G APOSPC11245-25G APOSPC11245-5G
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₅BF₃KO₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115737
CAS nummer: 850623-38-0