3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC11247-1G PC11247-5G
APOSPC11247-1GEA 171 EUR
APOSPC11247-1G APOSPC11247-5G
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₁BFNO₃
Smeltpunt: 232…238 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04115712
CAS nummer: 850567-35-0